Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Dans une ampoule sous argon
00294.FFEA 335 EUR InStock
00294.FF 00294.FI
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Scandium
Formule: Sc
MW: 44,96 g/mol
Point d'ébullition: 2730 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1541 °C
Densité: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
Merck Index: 12,08537
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité