Yttrium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00616.FF 00616.FI
00616.FFEA 199 EUR InStock
00616.FF 00616.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈1.8g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formule: Y
MW: 88,91 g/mol
Point d'ébullition: 2927 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1525 °C
Densité: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011468
Numéro CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité