Yttrium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40300.DH 40300.DJ 40300.DM
40300.DHEA 458 EUR InStock
40300.DH 40300.DJ 40300.DM
Yttrium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.57g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Y
MW: 88,91 g/mol
Point d'ébullition: 2927 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1525 °C
Densité: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011468
Numéro CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité