Yttrium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 11 mm (0.43 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45114.KFEA 314 EUR InStock
45114.KF
Yttrium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 11 mm (0.43 in)
Yttrium
Formule: Y
MW: 88,91 g/mol
Point d'ébullition: 2927 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1525 °C
Densité: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011468
Numéro CAS: 7440-65-5
Merck Index: 12,10240
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité