Yttrium ≥99.6% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
44147.06 44147.14
44147.06EA 157 EUR InStock
44147.06 44147.14
Yttrium ≥99.6% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Yttrium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011468
Formule: Y
MW: 88,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011468
Numéro CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité