Hafnium ≥99.6% (base métaux sauf Zr), éponge 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00674.A1EA 0 EUR InStock
00674.A1
Hafnium ≥99.6% (base métaux sauf Zr), éponge 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Hafnium
Formule: Hf
MW: 178,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité