Titane ≥99.5% (base métaux), plaque 100x100 mm (3.9x3.9 in), recuit, Epaisseur: 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12598.KG 12598.KJ
12598.KGEA 140 EUR InStock
12598.KG 12598.KJ
Titane ≥99.5% (base métaux), plaque 100x100 mm (3.9x3.9 in), recuit, Epaisseur: 3.175 mm (0.125 in)
Titane
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈143g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité