Titane ≥99.7% (base métaux), en feuilles, recuit, Thickness: 0.032 mm (0.0013 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
35881.WHEA 1320 EUR InStock
35881.WH 35881.WG 35881.WF
Titane ≥99.7% (base métaux), en feuilles, recuit, Thickness: 0.032 mm (0.0013 in)
Titane
Formule: Ti
MW: 47,88 g/mol
Point d'ébullition: 3287 °C
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
Merck Index: 12,09610
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité