Titane, toile métallique 20 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40918.FL 40918.HB
40918.FLEA 133 EUR InStock
40918.FL 40918.HB
Titane, toile métallique 20 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Titane
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47,88 g/mol
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité