Titane, toile métallique 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40920.FL 40920.GT 40920.HB
40920.FLEA 139 EUR InStock
40920.FL 40920.GT 40920.HB
Titane, toile métallique 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titane
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité