Titane ≥99.8% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43476.YKEA 138 EUR InStock
43476.YK 43476.7G
Titane ≥99.8% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Titane
Formule: Ti
MW: 47,88 g/mol
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
Merck Index: 12,09610
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité