Titane ≥99.2% (base métaux), en feuilles, recuit, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
44485.GHEA 68.1 EUR InStock
44485.GH 44485.GW
Titane ≥99.2% (base métaux), en feuilles, recuit, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Titane
Formule: Ti
MW: 47,88 g/mol
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
Merck Index: 12,09610
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité