Titane ≥99.5% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43102.30 43102.18
43102.30EA 214 EUR InStock
43102.30 43102.18
Titane ≥99.5% (base métaux), en poudre -200 mesh
Titane
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1677 °C
Densité: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
ONU: 2546
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité