Zirconium ≥99.95% (base métaux sauf Hf), en fils (max. 0,25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00419.G1 00419.G5
00419.G1EA 90.6 EUR InStock
00419.G1 00419.G5
Zirconium ≥99.95% (base métaux sauf Hf), en fils (max. 0,25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.082g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité