Zirconium ≥99.5% (Zr, Hf), éponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10441.18 10441.30 10441.A1
10441.18EA 74.4 EUR InStock
10441.18 10441.30 10441.A1
Zirconium ≥99.5% (Zr, Hf), éponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Odour: Odourless UN No.: 2008 MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
ONU: 2008
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité