Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), tiges (max. 4,5% Hf), recuit, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10442.BQ 10442.BV
10442.BQEA 101 EUR InStock
10442.BQ 10442.BV
Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), tiges (max. 4,5% Hf), recuit, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Zirconium
Purity: 99.2+% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈8.24g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité