Zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf), tiges (max. 4,5% Hf), recuit, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10443.BS 10443.BW
10443.BSEA 60.6 EUR InStock
10443.BS 10443.BW
Zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf), tiges (max. 4,5% Hf), recuit, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Zirconium
Purity: 99% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1.96g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité