Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), en feuilles (max. 4,5% Hf), recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.039 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10590.FI 10590.GH 10590.HP
10590.FIEA 72.3 EUR InStock
10590.FI 10590.GH 10590.HP
Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), en feuilles (max. 4,5% Hf), recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.039 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈16.3g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité