Zirconium ≥99.2% (base métaux), éponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14191.22EA 109 EUR InStock
14191.22 14191.36
Zirconium ≥99.2% (base métaux), éponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Zirconium
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité