Neck tube, FR19
Fournisseur: Portwest
PRTWFR19NAREA 22.2 EUR InStock
PRTWFR19NAR PRTWFR19BKR
Neck tube, FR19
Tenue de travail
This anti-static neck tube is flame resistant so can be worn when dealing with flame or heat. Made from Modaflame knit (60% Modacrylic, 39% cotton and 1% carbon fibre).
  • Ideal for protection in multiple work places
  • Extremely comfortable
  • Provides protection for the entire neck area
Weight: 200 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité