Zirconium ≥99.8% (base métaux sauf Hf), en morceaux 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Fournisseur: Thermo Scientific
36253.14 36253.22
36253.14EA 87.2 EUR InStock
36253.14 36253.22
Zirconium ≥99.8% (base métaux sauf Hf), en morceaux 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité