Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42509.14 42509.22
42509.14EA 56 EUR InStock
42509.14 42509.22
Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1.31g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité