Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42511.09 42511.18
42511.09EA 62.3 EUR InStock
42511.09 42511.18
Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.16g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité