Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), en fils (max. 4,5% Hf), recuit, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45056.G5 45056.G1
45056.G5EA 111 EUR InStock
45056.G5 45056.G1
Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), en fils (max. 4,5% Hf), recuit, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1.31g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité