Zirconium, en poudre APS 2-3 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00847.22 00847.36 00847.14
00847.22EA 422 EUR InStock
00847.22 00847.36 00847.14
Zirconium, en poudre APS 2-3 µm
Zirconium
CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: Packaged in water Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: 1358 MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
ONU: 1358
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,10306
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité