Niobium ≥99.8% (base métaux), tiges, recuit, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
10273.BQEA 87.6 EUR InStock
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
Niobium ≥99.8% (base métaux), tiges, recuit, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈2.7g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
MW: 92,91 g/mol
Point d'ébullition: 3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2468 °C
Densité: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité