Niobium, toile métallique 40 mesh, Ø 0.178 mm (0.007 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40916.FLEA 431 EUR InStock
40916.FL
Niobium, toile métallique 40 mesh, Ø 0.178 mm (0.007 in)
Niobium
Filtration, electrodes
Formule: Nb
MW: 92,91 g/mol
Point d'ébullition: 3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2468 °C
Densité: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité