Niobium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43231.GK 43231.FY
43231.GKEA 1210 EUR InStock
43231.GK 43231.FY
Niobium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈86g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
MW: 92,91 g/mol
Point d'ébullition: 3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2468 °C
Densité: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité