Niobium ≥99.8% (base métaux sauf Ta), en poudre -60 mesh (max. 1% Ta)
Fournisseur: Thermo Scientific
10276.14 10276.22 10276.36
10276.14EA 67.9 EUR InStock
10276.14 10276.22 10276.36
Niobium ≥99.8% (base métaux sauf Ta), en poudre -60 mesh (max. 1% Ta)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
MW: 92,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité