Tantale ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10349.G1 10349.G5 10349.G9
10349.G1EA 59.6 EUR InStock
10349.G1 10349.G5 10349.G9
Tantale ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Tantale
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈3.26g/m Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité