Ladies coat, LW63
Fournisseur: Portwest
PRTWLW63WHRXXLEA 23.6 EUR InStock
PRTWLW63WHRXXL PRTWLW63WHRXXS PRTWLW63WHRS PRTWLW63WHRXL PRTWLW63WHRXS PRTWLW63WHRL PRTWLW63WHRM
Ladies coat, LW63
Tenue de travail
This lab coat made from Kingsmill fabric (65% polyester and 35% cotton) is suitable for a wide range of work environments.
  • Concealed stud fastening
  • One chest pocket and two side pockets
  • Darts for a tailored style
  • Practical and comfortable
Weight: 210 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité