Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40675.G1 40675.G6
40675.G1EA 264 EUR InStock
40675.G1 40675.G6
Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.0082g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Microelectronics, contacts, surgical, high temperature
Formule: Ta
MW: 180,95 g/mol
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité