Tantale ≥99.95% (base métaux sauf Nb), cible de pulvérisation 76.2 mm (3.0 in) Ø x 3.18 mm (0.125 in) thick,
Fournisseur: Thermo Scientific
40896.KSEA 0 EUR InStock
40896.KS
Tantale ≥99.95% (base métaux sauf Nb), cible de pulvérisation 76.2 mm (3.0 in) Ø x 3.18 mm (0.125 in) thick,
Tantale
Formule: Ta
MW: 180,95 g/mol
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
Merck Index: 12,09223
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité