Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45133.G1 45133.G6
45133.G1EA 68 EUR InStock
45133.G1 45133.G6
Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Molecular Formula: Ta Formula Weight: 180.95 Physical Form: ca 0.54g/m Density: 16.69 Melting Point: 2996° Boiling Point: 5429° MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5429 °C
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité