Tantale ≥99.6% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00337.14 00337.22
00337.14EA 143 EUR InStock
00337.14 00337.22
Tantale ≥99.6% (base métaux), en poudre -325 mesh
Tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Densité: 16.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité