Vanadium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
44106.FY 44106.GK
44106.FYEA 198 EUR InStock
44106.FY 44106.GK
Vanadium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈2.29g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Point d'ébullition: 3477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1896 °C
Densité: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité