Molybdène ≥99.95% (base métaux), en poudre APS 3-7 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
10030.18EA 61.2 EUR InStock
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en poudre APS 3-7 µm
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 5560 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité