Molybdène ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10034.18 10034.30
10034.18EA 110 EUR InStock
10034.18 10034.30
Molybdène ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈3.8cm/50g MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité