Molybdène ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10046.FI 10046.GH 10046.GW
10046.FIEA 79.6 EUR InStock
10046.FI 10046.GH 10046.GW
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈25.6g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité