Molybdène, toile métallique 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40908.FL 40908.GT
40908.FLEA 83.6 EUR InStock
40908.FL 40908.GT
Molybdène, toile métallique 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Molybdène
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Filtration, electrodes
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité