Molybdène, toile métallique 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40912.FLEA 222 EUR InStock
40912.FL 40912.GT 40912.HB
Molybdène, toile métallique 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Molybdène
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité