Molybdène ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41764.HW 41764.HX 41764.GJ
41764.HWEA 304 EUR InStock
41764.HW 41764.HX 41764.GJ
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈19.5g/100x150mm, Temper: Hard MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité