Molybdène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43311.G5EA 319 EUR InStock
43311.G5 43311.G9 43311.G1
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Molybdène
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
Merck Index: 12,06317
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité