Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10403.BQ 10403.BU
10403.BQEA 203 EUR InStock
10403.BQ 10403.BU
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tungstène
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈24.4g/cm MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
MW: 183,84 g/mol
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité