Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges, recuit, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10407.BYEA 291 EUR InStock
10407.BY 10407.BU 10407.CQ
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges, recuit, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tungstène
Formule: W
MW: 183,84 g/mol
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
Merck Index: 12,09945
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité