Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
14512.G9 14512.H4
14512.G9EA 70.2 EUR InStock
14512.G9 14512.H4
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Tungstène
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.003g/m MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité