Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43312.G1 43312.G5
43312.G1EA 131 EUR InStock
43312.G1 43312.G5
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Tungstène
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈38.8g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité