Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 12 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10401.22EA 71.5 EUR InStock
10401.22 10401.A3 10401.36 10401.09
Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 12 µm
Tungstène
Formule: W
MW: 183,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité