Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39749.22 39749.36 39749.A3
39749.22EA 70.7 EUR InStock
39749.22 39749.36 39749.A3
Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Tungstène
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité