Tungstène, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12406.0100EA 143 EUR InStock
1.12406.0100 1.12406.9999
Tungstène, en poudre, Sigma-Aldrich®
Tungstène
Formule: W
MW: 183,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 3370 °C
Molar Mass 183.85 g/mol
Bulk Density 4000 kg/m3
Boiling Point 5930 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité